Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para DC-SIGNR/CD299 humana
Código de producto. 17144899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17144899 5 x 96 pruebas cada uno
17194423 96 pruebas paquete de 96
18577794 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17144899
Marca: Invitrogen™ EH149RBX5
La DC-SIGNR/CD299 humana cuantifica la DC-SIGNR/CD299 humana en suero, plasma, sobrenadante.
La DC-SIGNR/CD299 humana cuantifica la DC-SIGNR/CD299 humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la DC-SIGNR/CD299 humana natural y recombinante.
La CLEC4M es una proteína integral de membrana de tipo II que es un 77% idéntica al antígeno CD209, una proteína de unión a la gp120 del VIH. Esta proteína, al igual que la CD209, se une eficientemente tanto a la molécula de adhesión intercelular 3 (ICAM3) como a la gp120 del VIH-1, y potencia la infección de las células T por el VIH-1. Los Western blots realizados con dos anticuerpos diferentes contra dos regiones únicas de esta proteína objetivo confirman el mismo peso molecular aparente en nuestras pruebas.Este gen codifica una proteína integral de membrana de tipo II que es un 77% idéntica al antígeno CD209, una proteína de unión a la gp120 del VIH. Esta proteína, al igual que la CD209, se une eficazmente tanto a la molécula de adhesión intercelular 3 (ICAM3) como a la gp120 del VIH-1, y potencia la infección de las células T por el VIH-1. Este gen se encuentra en la zona 19p13.3, en un clúster con los genes CD209 y CD23/FCER2. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción empalmadas alternativamente para este gen, pero no se ha determinado la validez biológica de algunas variantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso proteína tipo antígeno CD209 1; antígeno Cd209b; antígeno CD209b; CD209L; CD209L1; CD299; antígeno CD299; CLEC4M; lectina de tipo C familia de dominios de 4 miembros M; lectina de tipo C familia de dominios 4, miembro M; DC-SIGN2; DCSGNR; DC-SIGNR; Proteína relacionada con DC-SIGN; no integrina de acaparamiento ICAM-3 específica de células dendríticas 2; HP10347; ICAM-3 específica de hígado/ganglios linfáticos no integrina de acaparamiento; ICAM-3 no integrina de acaparamiento de hígado/ganglios linfáticos; lsign; L-SIGN; unión de manosa lectina tipo C DC-SIGNR; MGC129964; MGC47866
Intervalo del ensayo De 0,164 a 40 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,16 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9H2X3
Símbolo de gen CLEC4M
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD299
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min