missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DARC Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18710669
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18710669 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18710669 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB4139T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DARC Monoclonal specifically detects DARC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DARC
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 358307
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q16570
Alias de gen ACKR1, CCBP1, CD234, CD234 antigen, Dfy, Duffy Antigen, Duffy antigen/chemokine receptor, Duffy blood group antigen, Duffy blood group, chemokine receptor, Fy Antigen, Fy glycoprotein, FYDuffy blood group, Glycoprotein D, GPD, GPDWBCQ1, GpFy, Plasmodium vivax receptor
Símbolos de los genes DARC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human DARC Met1-Ser336 Accession # Q16570
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2532
Especificidad de la prueba Detects human DARC. Stains human DARC transfected cells but not irrelevant transfectants.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.