missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DAP10/HCST Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18724128
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18724128 100 μg 100 microgramos
18785968 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18724128

Marca: R&D Systems MAB9786100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DAP10/HCST Monoclonal specifically detects DAP10/HCST in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DAP10/HCST
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 982129
Conjugado Unconjugated
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q9UBK5
Alias de gen DAP10PIK3AP, DKFZP586C1522, HCST, hematopoietic cell signal transducer, KAP10, KAP10DNAX-activation protein 10, kinase assoc pro of ∼10kDa, kinase assoc protein, Membrane protein DAP10, phosphoinositide-3-kinase adaptor protein, PIK3AP, Transmembrane adapter protein KAP10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide containing human DAP10/HCST Accession # Q9UBK5
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10870
Especificidad de la prueba Detects human DAP10/HCST in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.