missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DAP10/HCST Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18754308
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18754308 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18754308 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB9786U100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DAP10/HCST Monoclonal specifically detects DAP10/HCST in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DAP10/HCST
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 982129
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q9UBK5
Alias de gen DAP10PIK3AP, DKFZP586C1522, HCST, hematopoietic cell signal transducer, KAP10, KAP10DNAX-activation protein 10, kinase assoc pro of ∼10kDa, kinase assoc protein, Membrane protein DAP10, phosphoinositide-3-kinase adaptor protein, PIK3AP, Transmembrane adapter protein KAP10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide containing human DAP10/HCST Accession # Q9UBK5
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10870
Especificidad de la prueba Detects human DAP10/HCST in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.