missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human DAP Synthetic Peptide
Descripción
DAP Synthetic Peptide, PEP-1607, from Invitrogen.
This gene encodes a basic, proline-rich, 15-kD protein. The protein acts as a positive mediator of programmed cell death that is induced by interferon-gamma.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 1611 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | P51397 |
| Nombre común | Human DAP |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?