missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Cytosolic Sulfotransferase 1A1/SULT1A1 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18050212
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18050212 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18050212

Marca: R&D Systems AF5546

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Cytosolic Sulfotransferase 1A1/SULT1A1 Polyclonal specifically detects Cytosolic Sulfotransferase 1A1/SULT1A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytosolic Sulfotransferase 1A1/SULT1A1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
N.º de referencia del gen P50225
Alias de gen Aryl sulfotransferase 1, EC 2.8.2, EC 2.8.2.1, HAST1/HAST2, Phenol sulfotransferase 1, Phenol-sulfating phenol sulfotransferase 1, P-PST, P-PST 1, PST, ST1A1, ST1A3, STP1, STP1MGC5163, STPMGC131921, sulfotransferase 1A1, sulfotransferase family, cytosolic, 1A, phenol-preferring, member 1, SULT1A1, Thermostable phenol sulfotransferase, thermostable phenol sulfotransferase1, ts-PST, TSPST1
Símbolos de los genes SULT1A1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Cytosolic Sulfotransferase 1A1/SULT1A1 Glu2-Leu295 Accession # P50225
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6817
Especificidad de la prueba Detects human Cytosolic Sulfotransferase 1A1/SULT1A1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant human SULT1E1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.