missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Cytosol Nonspecific Dipeptidase (CNDP2)/CPGL Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7065684
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18714418 25 μg 25 microgramos
18142241 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18714418

Marca: R&D Systems MAB3560SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytosol Nonspecific Dipeptidase (CNDP2)/CPGL Monoclonal specifically detects Cytosol Nonspecific Dipeptidase (CNDP2)/CPGL in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytosol Nonspecific Dipeptidase (CNDP2)/CPGL
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 464702
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q96KP4
Alias de gen CN2, CN2cytosolic non-specific dipeptidase, CNDP dipeptidase 2, CNDP dipeptidase 2 (metallopeptidase M20 family), CNDP2, CPGL, CPGLcytosolic nonspecific dipeptidase, FLJ10830, HsT2298, PEPA, PEPAEC 3.4.13.18, Peptidase AGlutamate carboxypeptidase-like protein 1
Símbolos de los genes CNDP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Cytosol Nonspecific Dipeptidase (CNDP2)/CPGL Met1-Asp475 Accession # Q96KP4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55748
Especificidad de la prueba Detects human Cytosol Nonspecific Dipeptidase (CNDP2)/CPGL in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human CNDP1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.