Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para citoqueratina 8/KRT8 humana
Código de producto. 17174423
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17174423 96 pruebas paquete de 96
17124899 5 x 96 pruebas cada uno
17894070 10 × 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17174423 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH147RB
La citoqueratina 8/KRT8 humana cuantifica la citoqueratina 8/KRT8 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La citoqueratina 8/KRT8 humana cuantifica la citoqueratina 8/KRT8 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la citoqueratina 8/KRT8 humana natural y recombinante.
La citoqueratina 8 es un miembro de la familia de queratinas de tipo II agrupadas en el brazo largo del cromosoma 12. Las queratinas de tipo I y II se heteropolimerizan para formar filamentos de tamaño intermedio en el citoplasma de las células epiteliales. La cutoqueratina 8 suele dimerizarse con la queratina 18 para formar un filamento intermedio en las células epiteliales simples de una sola capa. Esta proteína desempeña un papel en el mantenimiento de la integridad estructural celular y también funciona en la transducción de señales y la diferenciación celular. Las mutaciones en este gen causan cirrosis criptogénica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AA960620; AL022697; AU019895; C CY K2C8; CARD2; cb186; CK 8; CK8; CK-8; CYK8; CYKER; citoqueratina 8; citoqueratina 8 (370 AA); citoqueratina endo A; citoqueratina-8; citoqueratina-A; DreK8; EndoA; etID33550.23; etID43142.23; etID43142.8; queratina dura; K2C8; K8; K-8; KERA; queratina 8; queratina 8, tipo II; complejo de queratina 2, básico, gen 8; queratina, tipo 2, gen 8; queratina, tipo II citoesquelética 8; queratina-8; KO; Krt-2. 8; krt2-8; KRT8; PROTEÍNA DE BAJA CALIDAD: queratina, citoesqueleto tipo II 8; sb:cb186; citoqueratina A tipo II (no0.8); queratina tipo II Kb8; wu:fa20h05; wu:fa95h10; wu:fb96c06; zfk8; zf-K8
Intervalo del ensayo De 0,410 a 100 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,41 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P05787
Símbolo de gen KRT8
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Citoqueratina 8
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min