Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para citoqueratina 19/KRT19 humana
Descripción
La citoqueratina 19/KRT19 humana cuantifica la citoqueratina 19/KRT19 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la citoqueratina 19/KRT19 humana natural y recombinante.
La citoqueratina 19 forma parte de una subfamilia de proteínas de filamentos intermedios y se caracteriza por una notable diversidad bioquímica, representada en los tejidos epiteliales humanos por al menos 20 polipéptidos diferentes. El peso molecular de las citoqueratinas oscila entre 40 y 68 kDa y su pH isoeléctrico entre 4,9 y 7,8. Las citoqueratinas humanas individuales están numeradas del 1 al 20. Los distintos epitelios del cuerpo humano suelen expresar citoqueratinas que no solo son características del tipo de epitelio, sino que también están relacionadas con el grado de maduración o diferenciación dentro de un epitelio. Los patrones de expresión del subtipo de citoqueratina se utilizan cada vez más en la distinción de los diferentes tipos de neoplasias epiteliales. Los anticuerpos contra la citoqueratina no solo son de ayuda en el diagnóstico diferencial de tumores mediante inmunohistoquímica en secciones de tejido, sino que también son una herramienta útil en citopatología y en ensayos de citometría de flujo. Por ejemplo, la citoqueratina 19 no se expresa en los hepatocitos, por lo que es útil en la identificación de las metástasis hepáticas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | filamento intermedio de queratina de 40 kDa; AI663979; C K1CS; CK 19; CK19; CK-19; citoqueratina 19; citoqueratina-19; ENDOC; K19; K1CS; Ka19; queratina 19; queratina 19, tipo I; complejo de queratina 1, ácido, gen 19; queratina, citoesquelético de tipo I 19; queratina, tipo I, 40 kd; queratina-19; Krt-1.19; Krt1-19; KRT19; MGC15366; queratina Tipo I Ka19 |
| Intervalo del ensayo | De 0,061 a 15 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,061 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P08727 |
| Símbolo de gen | KRT19 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |