Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para citoqueratina 19/KRT19 humana
Código de producto. 17114899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17114899 5 x 96 pruebas cada uno
17164423 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17114899 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH146RBX5
La citoqueratina 19/KRT19 humana cuantifica la citoqueratina 19/KRT19 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La citoqueratina 19/KRT19 humana cuantifica la citoqueratina 19/KRT19 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la citoqueratina 19/KRT19 humana natural y recombinante.
La citoqueratina 19 forma parte de una subfamilia de proteínas de filamentos intermedios y se caracteriza por una notable diversidad bioquímica, representada en los tejidos epiteliales humanos por al menos 20 polipéptidos diferentes. El peso molecular de las citoqueratinas oscila entre 40 y 68 kDa y su pH isoeléctrico entre 4,9 y 7,8. Las citoqueratinas humanas individuales están numeradas del 1 al 20. Los distintos epitelios del cuerpo humano suelen expresar citoqueratinas que no solo son características del tipo de epitelio, sino que también están relacionadas con el grado de maduración o diferenciación dentro de un epitelio. Los patrones de expresión del subtipo de citoqueratina se utilizan cada vez más en la distinción de los diferentes tipos de neoplasias epiteliales. Los anticuerpos contra la citoqueratina no solo son de ayuda en el diagnóstico diferencial de tumores mediante inmunohistoquímica en secciones de tejido, sino que también son una herramienta útil en citopatología y en ensayos de citometría de flujo. Por ejemplo, la citoqueratina 19 no se expresa en los hepatocitos, por lo que es útil en la identificación de las metástasis hepáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso filamento intermedio de queratina de 40 kDa; AI663979; C K1CS; CK 19; CK19; CK-19; citoqueratina 19; citoqueratina-19; ENDOC; K19; K1CS; Ka19; queratina 19; queratina 19, tipo I; complejo de queratina 1, ácido, gen 19; queratina, citoesquelético de tipo I 19; queratina, tipo I, 40 kd; queratina-19; Krt-1.19; Krt1-19; KRT19; MGC15366; queratina Tipo I Ka19
Intervalo del ensayo De 0,061 a 15 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,061 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P08727
Símbolo de gen KRT19
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Citoqueratina 19
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min