Learn More
Invitrogen™ Human Cytokeratin 18/KRT18 ELISA Kit
Descripción
Human CytokeRatin 18/KRT18 quantitates human Cytokeratin 18/KRT18 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cytokeratin 18/KRT18.
La citoqueratina 18 (queratina 18, KRT18, citoesqueleto tipo I 18) pertenece a la subfamilia tipo A (ácida) de las queratinas de bajo peso molecular, existe en combinación con la citoqueratina 8. Los tejidos del tracto gastrointestinal, del tracto respiratorio y del tracto urogenital, así como los tejidos endocrinos y exocrinos y las células mesoteliales son positivos para la citoqueratina 18. Además, la citoqueratina 18 se encuentra principalmente en epitelios no escamosos y está presente en la mayoría de los adenocarcinomas y carcinomas ductales, pero no en los carcinomas de células escamosas. Los carcinomas hepatocelulares solo expresan las citoqueratinas 8 y 18. Las mutaciones en el gen de la citoqueratina 18 se han relacionado con la cirrosis criptogénica. Se han encontrado dos variantes de transcripción que codifican la misma proteína para el gen de la citoqueratina 18. Los patrones de expresión del subtipo de citoqueratina se utilizan cada vez más en la distinción de los diferentes tipos de neoplasias epiteliales. Los anticuerpos contra la citoqueratina no solo son de ayuda en el diagnóstico diferencial de tumores mediante inmunohistoquímica en secciones de tejido, sino que también son una herramienta útil en citopatología y en ensayos de citometría de flujo.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | cb83; proteína del gen 46 inductor de la proliferación celular; CK 18; CK18; CK-18; CYK18; citoqueratina 18; citoqueratina endo B; citoqueratina tipo -1; DAPK-1; Citoqueratina18; citoqueratina-18; dapk1; proneprina kinesina-1 de la aorta dorsal; DreK18; Endo B; I79_023185; K 18; queratina 18; queratina 18, tipo I; queratina 18 A, duplicado en tándem 1; queratina similar a 18; complejo de queratina 1, ácida, gen 18; queratina D; queratina, tipo I citoesquelética 18; queratina18; queratina-18; Kerd; KRT 18; Krt1-18; krt18; krt18 {ECO:0000250; krt18a0.1; LOC100008885; LOC100354174; PIG46; sb:cb83; citoesquelético 18 tipo I; UniProtKB:P05783}; wu:fa13f02; wu:fb36b04 |
| Intervalo del ensayo | De 0,164 a 40 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,164 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P05783 |
| Símbolo de gen | KRT18 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |