Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para cistatina F humana
Código de producto. 17184889
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17184889 5 x 96 pruebas cada uno
17134423 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17184889
Marca: Invitrogen™ EH143RBX5
La cistatina F humana cuantifica la cistatina F humana en suero, plasma y sobrenadante.
La cistatina F humana cuantifica la cistatina F humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la cistatina F humana natural y recombinante
La superfamilia de las cistatinas abarca proteínas que contienen múltiples secuencias similares a las cistatinas. Algunos de sus miembros son inhibidores activos de cisteína proteasas, mientras que otros han perdido o quizás nunca han adquirido esta actividad inhibitoria. Hay tres familias de inhibidores en la superfamilia, que incluyen las cistatinas de tipo 1 (estefinas), las cistatinas de tipo 2 y los cininógenos. Las cistatinas de tipo 2 son una clase de inhibidores de la proteína cisteína que se encuentran en una variedad de fluidos y secreciones humanas. Este gen codifica un inhibidor de la proteasa de cisteína glicosilada con un papel putativo en la regulación inmunológica a través de la inhibición de un objetivo único en el sistema hematopoyético. Se ha observado la expresión de la proteína en varias líneas celulares de cáncer humano establecidas a partir de tumores malignos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Cmap; Cst7; cistatina 7; cistatina F; cistatina F (leucocistatina); Cistatina-7; cistatina-F; proteína asociada a metástasis similar a cistatina; leucocistatina
Intervalo del ensayo De 2 a 400 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O76096
Símbolo de gen CST7
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Cistatina F
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min