missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para cistatina D humana
Descripción
La superfamilia de las cistatinas abarca proteínas que contienen múltiples secuencias similares a las cistatinas. Algunos de sus miembros son inhibidores activos de cisteína proteasas, mientras que otros han perdido o quizás nunca han adquirido esta actividad inhibitoria. Hay tres familias de inhibidores en la superfamilia, que incluyen las cistatinas de tipo 1 (estefinas), las cistatinas de tipo 2 y los cininógenos. Las cistatinas de tipo 2 son una clase de inhibidores de la proteína cisteína que se encuentran en una variedad de fluidos y secreciones humanas. El locus de la cistatina en el cromosoma 20 contiene la mayoría de los genes y pseudogenes de la cistatina de tipo 2. Este gen se encuentra en el locus de la cistatina y codifica una proteína que se encuentra en la saliva y las lágrimas. La proteína codificada puede desempeñar un papel protector contra las proteinasas presentes en la cavidad oral.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P28325 |
| Intervalo del ensayo | De 0,102 a 25 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,1 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 1473 |
| Símbolo de gen | CST5 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?