missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para cistatina A humana

Código de producto. p-7219319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17154889 5 x 96 pruebas cada uno
17864070 10 × 96 pruebas paquete de 10
17104423 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17154889 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH140RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La cistatina A humana cuantifica la cistatina A humana en suero, plasma y sobrenadante.

La cistatina A humana cuantifica la cistatina A humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la cistatina A humana natural y recombinante.

La superfamilia de las cistatinas abarca proteínas que contienen múltiples secuencias similares a las cistatinas. Algunos de sus miembros son inhibidores activos de cisteína proteasas, mientras que otros han perdido o quizás nunca han adquirido esta actividad inhibitoria. Hay tres familias de inhibidores en la superfamilia, que incluyen las cistatinas de tipo 1 (estefinas), las cistatinas de tipo 2 y los cininógenos. Este gen codifica una estefina que funciona como un inhibidor de la cisteína proteasa, formando complejos estrechos con la papaína y las catepsinas B, H y L. La proteína es una de las proteínas precursoras de la envoltura celular cornificada en los queratinocitos y desempeña un papel en el desarrollo y mantenimiento epidérmico. Las estefinas se han propuesto como herramientas de pronóstico y diagnóstico del cáncer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso AREI; Csta; Csta1; cistatina A; cistatina A (estefin A); cistatina A1; cistatina AS; cistatina-A; cistatina-A, procesada N-terminal; cistatina-A1; cistatina-AS; PSS4; estefin A; estefin-A; STF1; STFA
Intervalo del ensayo De 6,5 a 1500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6,5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P01040
Símbolo de gen CSTA
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Cistatina A
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.