Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para cistatina A humana
Descripción
La cistatina A humana cuantifica la cistatina A humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la cistatina A humana natural y recombinante.
La superfamilia de las cistatinas abarca proteínas que contienen múltiples secuencias similares a las cistatinas. Algunos de sus miembros son inhibidores activos de cisteína proteasas, mientras que otros han perdido o quizás nunca han adquirido esta actividad inhibitoria. Hay tres familias de inhibidores en la superfamilia, que incluyen las cistatinas de tipo 1 (estefinas), las cistatinas de tipo 2 y los cininógenos. Este gen codifica una estefina que funciona como un inhibidor de la cisteína proteasa, formando complejos estrechos con la papaína y las catepsinas B, H y L. La proteína es una de las proteínas precursoras de la envoltura celular cornificada en los queratinocitos y desempeña un papel en el desarrollo y mantenimiento epidérmico. Las estefinas se han propuesto como herramientas de pronóstico y diagnóstico del cáncer.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AREI; Csta; Csta1; cistatina A; cistatina A (estefin A); cistatina A1; cistatina AS; cistatina-A; cistatina-A, procesada N-terminal; cistatina-A1; cistatina-AS; PSS4; estefin A; estefin-A; STF1; STFA |
| Intervalo del ensayo | De 6,5 a 1500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 6,5 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P01040 |
| Símbolo de gen | CSTA |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |