Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ciclofilina humana
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La ciclofilina humana cuantifica la ciclofilina humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la ciclofilina humana natural y recombinante.
Las inmunofilinas son una familia de receptores citosólicos solubles capaces de unirse a uno de los dos principales agentes inmunosupresores: la ciclosporina A (CsA) o el FK506. Las proteínas que se unen al FK506 se denominan proteínas de unión al FK506 (FKBP) y las que se unen a la ciclosporina A se llaman ciclofilinas (CyP). Se ha demostrado que tanto los complejos CyP:CsA como los FKBP:FK506 inhiben la calcineurina, una proteína fosfatasa dependiente del calcio y la calmodulina que ha sido implicada como una importante enzima de señalización en la activación de las células T, proporcionando un posible mecanismo de inmunosupresión por parte de la CsA y el FK506. Las inmunofilinas funcionan como peptidil prolyl cis-trans-isomerasas (PPIasa) cuya actividad es inhibida por sus respectivos compuestos inmunosupresores. Como PPIasas, las inmunofilinas aceleran el plegamiento de algunas proteínas tanto in vivo como in vitro, catalizando pasos lentos en el plegamiento y reordenamiento inicial de las proteínas que contienen prolina. Dentro de la familia de las ciclofilinas, hay varias proteínas diferentes que muestran un alto grado de homología, incluyendo CyPA, CyPB y CyPC. La CyPA, también denominada CyP-18, es la ciclofilina más abundante y ubicua que se encuentra en todos los tejidos de los vertebrados y está presente en las células T.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 2700098C05; CPHN; CYCA; ciclofilina; ciclofilina A; proteína de unión A de ciclosporina; CYP A; CYP-18; CYP-A; CYP-A; CIPH; EC 5.2.1.8; proteína de unión de espermatozoides secretora del epidídimo Li 69 p; HEL-S-69 p; HGNC:9253; I79_011869; MGC117158; MGC12404; MGC23397; p1B15; p31; peptidil-prolil cis-trans isomerasa A; peptidil-prolil cis-trans isomerasa A, N-terminally procesed; peptidilprolil isomerasa A; peptidilprolil isomerasa A (ciclofilina A); PPIA; PPIase; PPIA; PPIA; PPIA; PPIA; isomerasa; PPIA; isomerasa; PPIA; P-tamasa; P Rotamasa A; SP18; ciclofilina de células T. |
| Intervalo del ensayo | De 2,05 a 500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2,05 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P62937 |
| Símbolo de gen | Ppia |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |