missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Cyclin B1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18766049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18766049 100 μg 100 microgramos
18732098 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18766049

Marca: R&D Systems MAB60001100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Cyclin B1 Monoclonal specifically detects Cyclin B1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cyclin B1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2061D
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.05 ug/mL, Simple Western 0.5 ug/mL, Immunohistochemistry 3-25 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
Formulación Supplied as a solution in PBS containing BSA, Glycerol and Sodium Azide. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P14635
Alias de gen CCNB, CCNB1, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Cyclin B1 Met1-Pro91 Accession # P14635
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 891
Especificidad de la prueba Detects human Cyclin B1 in direct ELISAs and Western blots.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.