missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CXCR7/RDC-1 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18797629
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18797629 25 Tests 25 tests
18797176 100 Tests 100 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18797629

Marca: R&D Systems FAB42271P025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications

CXCR7/RDC-1 Monoclonal specifically detects CXCR7/RDC-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCR7/RDC-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 358426
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
N.º de referencia del gen AAA62370
Alias de gen ACKR3, chemokine (C-X-C motif) receptor 7, Chemokine orphan receptor 1CMKOR1C-X-C chemokine receptor type 7, CMKOR1, CXCR7, CXC-R7, CXCR-7, G protein-coupled receptor, GPR159, GPR159G-protein coupled receptor 159, RDC-1, RDC1G-protein coupled receptor RDC1 homolog
Símbolos de los genes CXCR7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CXCR7/RDC-1 Met1-Lys362 (Gly131Ser) Accession # AAA62370
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 Tests
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57007
Especificidad de la prueba Detects human CXCR7/RDC-1 in direct ELISAs. In flow cytometry, reacts specifically with five distinct human CXCR7 transfectants, but does not react with their respective parental lines or mouse CXCR7 transfectants. In flow cytometry, also reacts with monocytes expressing CXCR7, but does not react with MCF-7 cells which have been reported to have surface-expressing CXCR7 using clone 11G8. Due to the conflicting reports published, use of clone 358426 may result in an underestimation of CXCR7 expression on certain cell types.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.