missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CXCR7/RDC-1 Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18733629
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18733629 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18733629

Marca: R&D Systems FAB4227V100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCR7/RDC-1 Monoclonal specifically detects CXCR7/RDC-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCR7/RDC-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 358426
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen AAA62370
Alias de gen ACKR3, chemokine (C-X-C motif) receptor 7, Chemokine orphan receptor 1CMKOR1C-X-C chemokine receptor type 7, CMKOR1, CXCR7, CXC-R7, CXCR-7, G protein-coupled receptor, GPR159, GPR159G-protein coupled receptor 159, RDC-1, RDC1G-protein coupled receptor RDC1 homolog
Símbolos de los genes CXCR7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CXCR7/RDC-1 Met1-Lys362 (Gly131Ser) Accession # AAA62370
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57007
Especificidad de la prueba Detects human CXCR7/RDC-1 in direct ELISAs. In flow cytometry, reacts specifically with five distinct human CXCR7 transfectants, but does not react with their respective parental lines or mouse CXCR7 transfectants. In flow cytometry, also reacts with monocytes expressing CXCR7, but does not react with MCF-7 cells which have been reported to have surface-expressing CXCR7 using clone 11G8. Due to the conflicting reports published, use of monoclonal MAB4227 may result in an underestimation of CXCR7 expression on certain cell types.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.