missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CXCR6 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18738808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18738808 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18738808 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB699G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCR6 Monoclonal specifically detects CXCR6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCR6
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 56811
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O00574
Alias de gen Bonzo, BONZOG-protein coupled receptor bonzo, CD186, CD186 antigen, CDw186, chemokine (C-X-C motif) receptor 6, C-X-C chemokine receptor type 6, CXCR6, CXC-R6, CXCR-6, G protein-coupled receptor, STRL33, STRL33G-protein coupled receptor STRL33, TYMSTRCD186
Símbolos de los genes CXCR6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CXCR6 Met1-Leu342 Accession # O00574
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10663
Especificidad de la prueba Stains human CXCR6 transfectants but not irrelevant transfectants.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.