missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CXCR4 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18788687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18788687 25 Tests 25 tests
18769806 100 Tests 100 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18788687

Marca: R&D Systems FAB170P025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 24 publications

CXCR4 Monoclonal specifically detects CXCR4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCR4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 12G5
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
N.º de referencia del gen P61073
Alias de gen CD184, chemokine (C-X-C motif) receptor 4, chemokine (C-X-C motif), receptor 4 (fusin), C-X-C chemokine receptor type 4, CXC-R4, CXCR-4, D2S201E, D2S201ESDF-1 receptor, FB22, Fusin, HM89, HM89NPYRL, HSY3RR, LAP3, LAP-3, LCR1, LESTR, LESTRCD184 antigen, Leukocyte-derived seven transmembrane domain receptor, leukocyte-derived seven-transmembrane-domain receptor, lipopolysaccharide-associated protein 3, neuropeptide Y receptor Y3, NPY3R, NPY3RWHIM, NPYR, NPYRL, NPYY3R, pCXCR4, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane-segment receptor, spleen, Stromal cell-derived factor 1 receptor, WHIMS
Símbolos de los genes CXCR4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CP-MAC-infected SUP-T1 human T cell lymphoblastic lymphoma line Accession # P61073
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 Tests
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7852
Especificidad de la prueba Detects human CXCR4.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.