missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CXCR4 Antibody, R&D Systems™
Descripción
CXCR4 Monoclonal specifically detects CXCR4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CXCR4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 12G5R |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Neutralization 0.3-1.2 ug/mL |
| Formulación | Supplied as a solution in PBS. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 um filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | P61073 |
| Alias de gen | CD184, chemokine (C-X-C motif) receptor 4, chemokine (C-X-C motif), receptor 4 (fusin), C-X-C chemokine receptor type 4, CXC-R4, CXCR-4, D2S201E, D2S201ESDF-1 receptor, FB22, Fusin, HM89, HM89NPYRL, HSY3RR, LAP3, LAP-3, LCR1, LESTR, LESTRCD184 antigen, Leukocyte-derived seven transmembrane domain receptor, leukocyte-derived seven-transmembrane-domain receptor, lipopolysaccharide-associated protein 3, neuropeptide Y receptor Y3, NPY3R, NPY3RWHIM, NPYR, NPYRL, NPYY3R, pCXCR4, seven transmembrane helix receptor, seven-transmembrane-segment receptor, spleen, Stromal cell-derived factor 1 receptor, WHIMS |
| Símbolos de los genes | CXCR4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?