missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CXCL4/PF4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18795148
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18795148 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18795148

Marca: R&D Systems MAB7952SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

CXCL4/PF4 Monoclonal specifically detects CXCL4/PF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL4/PF4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 170138
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P02776.2
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 4, C-X-C motif chemokine 4, CXCL4iroplact, Iroplact, MGC138298, Oncostatin-A, PF4, PF-4, platelet factor 4, SCYB4oncostatin-A
Símbolos de los genes PF4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CXCL4/PF4 Glu32-Ser101 Accession # P02776.2
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5196
Especificidad de la prueba Detects human CXCL4/PF4 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) CXCL6, recombinant human (rh) CXCL6, rhCXCL7, rmCXCL13 or rhCCL21 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.