missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CXCL4/PF4 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18792058
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18792058 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18792058 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor IC7952N100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CXCL4/PF4 Monoclonal specifically detects CXCL4/PF4 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno CXCL4/PF4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 170138
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P02776.2
Alias de gen chemokine (C-X-C motif) ligand 4, C-X-C motif chemokine 4, CXCL4iroplact, Iroplact, MGC138298, Oncostatin-A, PF4, PF-4, platelet factor 4, SCYB4oncostatin-A
Símbolos de los genes PF4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CXCL4/PF4 Glu32-Ser101 Accession # P02776.2
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5196
Especificidad de la prueba Detects human CXCL4/PF4 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) CXCL6, recombinant human (rh) CXCL6, rhCXCL7, rmCXCL13 or rhCCL21 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only (RUO)

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.