missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CXCL13/BLC/BCA-1 Antibody, R&D Systems™

Descripción
CXCL13/BLC/BCA-1 Monoclonal specifically detects CXCL13/BLC/BCA-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CXCL13/BLC/BCA-1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Neutralization, Flow Cytometry, CyTOF, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 53610 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.3-0.9 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | O43927 |
| Alias de gen | ANGIE, ANGIE2, B cell-attracting chemokine 1, B lymphocyte chemoattractant, BCA1, BCA-1, BCA1B-cell chemoattractant, BCA-1CXC chemokine BLC, B-cell-homing chemokine (ligand for Burkitt's lymphoma receptor-1), BLC, BLCSmall-inducible cytokine B13, BLR1L, B-lymphocyte chemoattractant, chemokine (C-X-C motif) ligand 13, chemokine (C-X-C motif) ligand 13 (B-cell chemoattractant), C-X-C motif chemokine 13, SCYB13, SCYB13B-cell-attracting chemokine 1, small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys motif), member 13 (B-cellchemoattractant) |
| Símbolos de los genes | CXCL13 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?