Learn More
R&D Systems™ Human CXCL10/IP-10 Quantikine ELISA Kit
Código de producto. 18711974
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
6 placas
Suficiente para:
1 placa de 96 pocillos
6 placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Suficiente para unitSize
18711974 1 placa 1 placa de 96 pocillos 1 set
18751864 6 placas 6 placas de 96 pocillos 1 set
2 options
Código de producto. 18711974
Marca: R&D Systems™ DIP100
Human CXCL10/IP-10 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human CXCL10/IP-10 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CXCL10/IP-10/CRG-2 in cell culture supernates (10 ul), serum (75 ul), edta plasma (75 ul), heparin plasma (75 ul), saliva (10 ul), urine (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 7.81 - 500pg/mL
Sensibilidad del ensayo 4.46pg/mL
Conjugado HRP
Reactividad cruzada <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Tipo de producto Solid Phase Sandwich ELISA
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum, Urine
Especificidad Natural and Recombinant Human IP-10
Suficiente para 1 placa de 96 pocillos
Especies diana Human
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 3627
Cantidad 1 placa
Volumen de muestra Cell Culture Supernates (10uL),Serum (75uL),EDTA Plasma (75uL),Heparin Plasma (75uL),Saliva (10uL),Urine (100uL)
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinónimo C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, crg-2, CRG2, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10