missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CXCL10/IP-10/CRG-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18788777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18788777 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18788777 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF266SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 19 publications

CXCL10/IP-10/CRG-2 Polyclonal specifically detects CXCL10/IP-10/CRG-2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL10/IP-10/CRG-2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Neutralization, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry 1-15 ug/mL, Neutralization 1-4 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P02778
Alias de gen C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, crg-2, CRG2, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10
Símbolos de los genes CXCL10
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CXCL10/IP-10/CRG-2 Val22-Pro98 Accession # P02778
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3627
Especificidad de la prueba Detects human CXCL10/IP-10/CRG-2 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.