missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CXCL10/IP-10/CRG-2 Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18759538
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18759538 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18759538

Marca: R&D Systems IC266V100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CXCL10/IP-10/CRG-2 Monoclonal specifically detects CXCL10/IP-10/CRG-2 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXCL10/IP-10/CRG-2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 33036
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P02778.2
Alias de gen C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, crg-2, CRG2, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10
Símbolos de los genes CXCL10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CXCL10/IP-10/CRG-2 Val22-Pro98 Accession # P02778.2
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3627
Especificidad de la prueba Detects human CXCL10/IP-10/CRG-2 in ELISAs and Western blots. In Western blots, does not cross-react with recombinant human CXCL1, 2, 3, 5, 8, 9, 12/SDF-1 beta , recombinant mouse CXCL1, or 2.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.