Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para CXCL-17 humano
Descripción
El CXCL-17 humano cuantifica el CXCL-17 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el CXCL-17 humano natural y recombinante.
La CXCL17 es una quimioquina que actúa como quimioatrayente de monocitos, macrófagos y células dendríticas. En particular, la CXCL17 es una quimiocina de la mucosa que atrae a las células dendríticas y a los monocitos de la sangre a los pulmones. La CXCL17 desempeña un papel en la angiogénesis y posiblemente en el desarrollo de tumores. Además, la CXCL17 actúa como antiinflamatoria en el estómago y puede desempeñar un papel en la defensa innata contra las infecciones. Además, la CXCL17 activa el receptor de quimioquinas C-X-C GPR35 para inducir un aumento rápido y transitorio del nivel de iones de calcio intracelular. La 4-Cys CXCL17 parece exhibir una potencia quimioatrayente mucho mayor en monocitos y macrófagos que la 6-Cys CXCL17. Entre las enfermedades asociadas con la disfunción de la CXCL17 se incluyen el cólera.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Proteína de 13,6 kDa; proteína de 13,6 kDa; 4-Cys CXCL17; 6-Cys CXCL17; quimiocinas C Cmotif; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 17; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 17; CXCL; CXCL17; DCIP1; Dendritic cell y monocytic cell; UNC842; UNC motif chemokine like VCC-1; quimiocinas coreguladas VEGF 1; quimiocinas coreguladas VEGF 1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,6 a 150 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,6 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q6UXB2 |
| Símbolo de gen | CXCL17 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |