Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para CXCL-17 humano
Código de producto. 17114889
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17114889 5 x 96 pruebas cada uno
17164413 96 pruebas paquete de 96
18517894 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17114889
Marca: Invitrogen™ EH137RBX5
La CXCL-17 humana cuantifica la CXCL-17 humano en suero, plasma y sobrenadante.
El CXCL-17 humano cuantifica el CXCL-17 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el CXCL-17 humano natural y recombinante.
La CXCL17 es una quimioquina que actúa como quimioatrayente de monocitos, macrófagos y células dendríticas. En particular, la CXCL17 es una quimiocina de la mucosa que atrae a las células dendríticas y a los monocitos de la sangre a los pulmones. La CXCL17 desempeña un papel en la angiogénesis y posiblemente en el desarrollo de tumores. Además, la CXCL17 actúa como antiinflamatoria en el estómago y puede desempeñar un papel en la defensa innata contra las infecciones. Además, la CXCL17 activa el receptor de quimioquinas C-X-C GPR35 para inducir un aumento rápido y transitorio del nivel de iones de calcio intracelular. La 4-Cys CXCL17 parece exhibir una potencia quimioatrayente mucho mayor en monocitos y macrófagos que la 6-Cys CXCL17. Entre las enfermedades asociadas con la disfunción de la CXCL17 se incluyen el cólera.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Proteína de 13,6 kDa; proteína de 13,6 kDa; 4-Cys CXCL17; 6-Cys CXCL17; quimiocinas C Cmotif; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 17; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 17; CXCL; CXCL17; DCIP1; Dendritic cell y monocytic cell; UNC842; UNC motif chemokine like VCC-1; quimiocinas coreguladas VEGF 1; quimiocinas coreguladas VEGF 1
Intervalo del ensayo De 0,6 a 150 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,6 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q6UXB2
Símbolo de gen CXCL17
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CXCL17
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min