missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CTRP9/C1qTNF9 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7066897
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18742689 25 μg 25 microgramos
18121961 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18742689 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB6537SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CTRP9/C1qTNF9 Monoclonal specifically detects CTRP9/C1qTNF9 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CTRP9/C1qTNF9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 653533
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P0C862
Alias de gen AQL1, C1q and tumor necrosis factor related protein 9, C1qTNF9, C1QTNF9AComplement C1q tumor necrosis factor-related protein 9, complement C1q tumor necrosis factor-related protein 9A, CTRP9, MGC48915
Símbolos de los genes C1QTNF9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CTRP9/C1qTNF9 Asn16-Pro333 Accession # P0C862
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 338872
Especificidad de la prueba Detects human CTRP9/C1qTNF9 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) C1qTNF1, rhCORS26/C1qTNF3, rhC1qTNF4, rhC1qTNF5, rhC1QL2 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.