Learn More
Invitrogen™ Human CTHRC1 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La CTHRC1 humana cuantifica la CTHRC1 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el CTHRC1 humano natural y recombinante.
La proteína de colágeno de triple hélice (CTHRC1) es una proteína glicosilada y secretada que se expresa transitoriamente en la pared arterial en respuesta a una lesión, donde se cree que contribuye a la remodelación vascular al inhibir la expresión y deposición de colágeno y promover la migración celular. La CTHRC1 está altamente expresada en múltiples cánceres humanos, incluyendo el cáncer de páncreas, donde juega un papel importante en la progresión y metástasis de la enfermedad al regular la migración y adhesión de las células tumorales. La sobreexpresión de CTHRC1 también puede utilizarse como marcador pronóstico independiente en el cáncer gástrico. Las mutaciones en este locus se han asociado con el esófago de Barrett y el adenocarcinoma esofágico.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 1110014B07Rik; repetición de hélice triple de colágeno que contiene 1; proteína de repetición de hélice triple de colágeno 1; Cthrc1; proteína NMTC1; UNQ762/PRO1550 |
| Intervalo del ensayo | De 8 a 5000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 8 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q96CG8 |
| Símbolo de gen | Cthrc1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |