Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de CRTAM humano
Código de producto. 17184879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17184879 5 x 96 pruebas cada uno
17144413 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17184879 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH134RBX5
ELISA
Human CRTAM quantitates human CRTAM in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CRTAM.
El gen CRTAM está regulado en las células T CD4-positivas y CD8-positivas y codifica una proteína transmembrana de tipo I con dominios Ig similares a V y C1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CD355; antígeno CD355; molécula asociada a células T restringidas de MHC de clase I; molécula asociada a células T restringidas de clase I; molécula asociada a células T restringidas de MHC de clase I; molécula asociada a células T restringidas de MHC de clase I; Crtam; molécula de células T citotóxicas y reguladoras; molécula de células T citotóxicas y reguladoras
Intervalo del ensayo De 0,6 a 150 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,6 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O95727
Símbolo de gen CRTAM
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CRTAM
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min