Learn More
Invitrogen™ Human CRTAC1 ELISA Kit
Código de producto. 17834070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17834070 10 × 96 pruebas paquete de 10
17174879 5 x 96 pruebas cada uno
17134413 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17834070
Marca: Invitrogen™ EH133RBX10
ELISA
La CRTAC1 humana cuantifica la CRTAC1 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el CRTAC1 humano natural y recombinante.
La CRTAC1 codifica una proteína de matriz extracelular glicosilada que se encuentra en la matriz interterritorial del cartílago de la zona profunda articular. Esta proteína se utiliza como marcador para distinguir los condrocitos de los osteoblastos y las células madre mesenquimales en cultivo. La presencia de motivos FG-GAP y de un motivo de unión a la integrina RGD sugiere que esta proteína puede estar implicada en las interacciones célula-célula o célula-matriz. Se han observado alteraciones en el número de copias de este gen en los tumores glómicos asociados a la neurofibromatosis tipo 1. El empalme alternativo tiene como resultado múltiples variantes de transcripción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 2810454P21Rik; proteína expresada por condrocitos de 68 kDa; proteína ácida secretada en el cartílago; ASPIC; ASPIC1; AW047536; proteína ácida del cartílago 1; CEP68; CEP-68; proteína expresada por condrocitos de 68 kDa CEP-68; Crtac1; Crtac1B; FLJ10320; Lotus; proteína CRTAC1-B; W307
Intervalo del ensayo De 1,23 a 300 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,23 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9NQ79
Símbolo de gen CRTAC1
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CRTAC1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min