Learn More
Invitrogen™ Human CRTAC1 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La CRTAC1 humana cuantifica la CRTAC1 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el CRTAC1 humano natural y recombinante.
La CRTAC1 codifica una proteína de matriz extracelular glicosilada que se encuentra en la matriz interterritorial del cartílago de la zona profunda articular. Esta proteína se utiliza como marcador para distinguir los condrocitos de los osteoblastos y las células madre mesenquimales en cultivo. La presencia de motivos FG-GAP y de un motivo de unión a la integrina RGD sugiere que esta proteína puede estar implicada en las interacciones célula-célula o célula-matriz. Se han observado alteraciones en el número de copias de este gen en los tumores glómicos asociados a la neurofibromatosis tipo 1. El empalme alternativo tiene como resultado múltiples variantes de transcripción.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 2810454P21Rik; proteína expresada por condrocitos de 68 kDa; proteína ácida secretada en el cartílago; ASPIC; ASPIC1; AW047536; proteína ácida del cartílago 1; CEP68; CEP-68; proteína expresada por condrocitos de 68 kDa CEP-68; Crtac1; Crtac1B; FLJ10320; Lotus; proteína CRTAC1-B; W307 |
| Intervalo del ensayo | De 1,23 a 300 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,23 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9NQ79 |
| Símbolo de gen | CRTAC1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |