missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para CrkL humana

Código de producto. 17824070
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17824070

Marca: Invitrogen™ EH131RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La CrkL humana cuantifica la CrkL humana en suero, plasma y sobrenadante.

La CrkL humana cuantifica la CrkL humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la CrkL humana natural y recombinante.

Puede mediar en la transducción de señales intracelulares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso 1110025F07Rik; AA589403; AI325100; CRK como proto-oncogén, proteína adaptadora; CRKL; crkl {ECO:0000312; proteína similar a CRK; proteína similar a CRK {ECO:0000250; Crkol; EMBL:AAH85865.1, ECO:0000312; OTTHUMP00000198539; RGD:1308531}; UniProtKB:P46109}; Virus del sarcoma aviar V-CRK CT10 oncogén homólogo; virus del sarcoma de v-CRK CT10 oncogén homólogo (aviar); virus del sarcoma de v-CRK CT10 oncogén homólogo
Intervalo del ensayo De 0,21 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,21 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P46109
Símbolo de gen CRKL
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CrkL
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado