Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CrkL humana
Código de producto. 17154879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17154879 5 x 96 pruebas cada uno
17824070 10 × 96 pruebas paquete de 10
17114413 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17154879
Proveedor: Invitrogen™ EH131RBX5
La CrkL humana cuantifica la CrkL humana en suero, plasma y sobrenadante.
La CrkL humana cuantifica la CrkL humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la CrkL humana natural y recombinante.
Puede mediar en la transducción de señales intracelulares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 1110025F07Rik; AA589403; AI325100; CRK como proto-oncogén, proteína adaptadora; CRKL; crkl {ECO:0000312; proteína similar a CRK; proteína similar a CRK {ECO:0000250; Crkol; EMBL:AAH85865.1, ECO:0000312; OTTHUMP00000198539; RGD:1308531}; UniProtKB:P46109}; Virus del sarcoma aviar V-CRK CT10 oncogén homólogo; virus del sarcoma de v-CRK CT10 oncogén homólogo (aviar); virus del sarcoma de v-CRK CT10 oncogén homólogo
Intervalo del ensayo De 0,21 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,21 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P46109
Símbolo de gen CRKL
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CrkL
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min