Learn More
Invitrogen™ Human CRISP-2 ELISA Kit
Descripción
El CRISP-2 humano cuantifica el CRISP-2 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el CRISP-2 humano natural y recombinante.
La familia de las proteínas secretoras ricas en cisteína (CRISP) es un grupo de cuatro proteínas que se expresan fuertemente en el tracto reproductivo masculino y que han sido implicadas en la fertilidad masculina. La CRISP2, también conocida como TPX1, está implicada en la adhesión entre los espermatozoides y las células de Sertoli y, junto con la CRISP1, se cree que participa en la fusión entre los espermatozoides y los huevos. Se ha demostrado que la CRISP2 regula la afluencia de Ca2+ a través de los receptores de rianodina (RYR) y puede influir en la reacción del acrosoma o en la motilidad del esperma. También se ha demostrado que la CRISP2 se une a la proteína cinasa activada por mitógenos 11 (MAP3K11) y se localiza en el acrosoma en desarrollo, lo que sugiere que este complejo CRISP2-MAP3K11 puede tener un papel en el desarrollo del acrosoma.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Antígeno del cáncer/testículo 36; Crisp2; CRISP-2; Crisp2l; CT36; proteína secretora rica en cisteína 2; proteína secretora rica en cisteína 2; proteína secretora rica en cisteína 2-like; GAPDL5; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa-like 5; MGC111136; OTTHUMP00000016589; proteína del tejido testicular Li 43; gen específico del testículo 1; proteína específica del testículo 1; proteína específica del testículo 1 (sonda H4-1 p3-1); proteína específica del testículo TPX-1; TPX1; Tpx-1; TSP1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,65 a 150 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,65 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P16562 |
| Símbolo de gen | CRISP2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |