Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de CREG humano
Descripción
Human CREG quantitates human CREG in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CREG.
La proteína E1A del adenovirus activa y reprime la expresión génica para promover la proliferación celular e inhibir la diferenciación. La CREG1 antagoniza la activación transcripcional y la transformación celular por parte de E1A. Esta proteína comparte una similitud de secuencia limitada con E1A y se une tanto al factor de transcripción general TBP como al supresor tumoral pRb in vitro.La proteína E1A del adenovirus activa y reprime la expresión génica para promover la proliferación celular e inhibir la diferenciación. La proteína codificada por este gen antagoniza la activación transcripcional y la transformación celular por E1A. Esta proteína comparte una similitud de secuencia limitada con E1A y se une tanto al factor de transcripción general TBP como al supresor tumoral pRb in vitro. Este gen puede contribuir al control transcripcional del crecimiento y la diferenciación celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AA755314; represor celular de genes estimulados por E1A 1; represor celular de genes estimulados por E1A 1; CREG; Creg1; proteína CREG1; UNQ727/PRO1409 |
| Intervalo del ensayo | De 0,45 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,45 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O75629 |
| Símbolo de gen | CREG1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |