Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de CREG humano
Código de producto. 17104879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17104879 5 x 96 pruebas cada uno
17164403 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17104879 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH127RBX5
ELISA
Human CREG quantitates human CREG in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CREG.
La proteína E1A del adenovirus activa y reprime la expresión génica para promover la proliferación celular e inhibir la diferenciación. La CREG1 antagoniza la activación transcripcional y la transformación celular por parte de E1A. Esta proteína comparte una similitud de secuencia limitada con E1A y se une tanto al factor de transcripción general TBP como al supresor tumoral pRb in vitro.La proteína E1A del adenovirus activa y reprime la expresión génica para promover la proliferación celular e inhibir la diferenciación. La proteína codificada por este gen antagoniza la activación transcripcional y la transformación celular por E1A. Esta proteína comparte una similitud de secuencia limitada con E1A y se une tanto al factor de transcripción general TBP como al supresor tumoral pRb in vitro. Este gen puede contribuir al control transcripcional del crecimiento y la diferenciación celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AA755314; represor celular de genes estimulados por E1A 1; represor celular de genes estimulados por E1A 1; CREG; Creg1; proteína CREG1; UNQ727/PRO1409
Intervalo del ensayo De 0,45 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,45 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O75629
Símbolo de gen CREG1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CREG1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min