Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de CRACC humano
Código de producto. 17194869
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17194869 5 x 96 pruebas cada uno
17154403 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17194869
Marca: Invitrogen™ EH126RBX5
ELISA
Human CRACC quantitates human CRACC in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CRACC.
La SLAMF7 contiene un dominio de tipo C2 (similar a la inmunoglobulina). La isoforma 1 media la activación de las células NK a través de una vía mediada por la señal extracelular regulada por ERK independiente de SAP. Puede desempeñar un papel en la adhesión de los linfocitos. La isoforma 3 no media ninguna activación. La SAP puede unirse a la cola citoplasmática de la isoforma 1 cuando se fosforila en presencia de Fyn (in vitro). La SLAMF7 se expresa en el bazo, los ganglios linfáticos, los leucocitos de sangre periférica, la médula ósea, el intestino delgado, el estómago, el apéndice, el pulmón y la tráquea. Se ha detectado su expresión en las células NK, las células B activadas y la línea de células NK, pero no en las líneas de células promielocíticas, B o T. La isoforma 3 se expresa a un nivel mucho más bajo que la isoforma 1. Existen tres isoformas conocidas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Número de acceso 19 A; 19A24; proteína 19A24; 4930560D03Rik; subconjunto 1 de CD2; células citotóxicas activadoras de receptores similares a CD2; células citotóxicas activadoras de receptores similares a CD2; CD319; CRACC; CS1; antígeno de superficie celular de leucocitos; proteína de membrana FOAP-12; Novel Ly9; novedoso sistema LY9 (antígeno linfocitario 9) como proteína; proteína 19 A; RGD1560190; miembro de la familia SLAM 7; Slamf7; UNQ576/PRO1138
Intervalo del ensayo De 0,83 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,83 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9NQ25
Símbolo de gen SLAMF7
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CRACC (CD319)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.