Learn More
Invitrogen™ Human COX-2 ELISA Kit
Descripción
El COX-2 humano cuantifica el COX-2 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el COX-2 humano natural y recombinante.
La COX2 convierte el araquidonato en prostaglandina H2 (PGH2), un paso comprometido en la síntesis de prostanoides, incluida la producción de prostaglandinas inflamatorias. La conversión de araquidonato en prostaglandina H2 es una reacción de dos pasos: una reacción de la ciclooxigenasa (COX) que convierte el araquidonato en prostaglandina G2 (PGG2) y una reacción de la peroxidasa en la que la PGG2 se reduce a prostaglandina H2 (PGH2). Se expresa de forma constitutiva en algunos tejidos en condiciones fisiológicas, como el endotelio, el riñón y el cerebro, y se regula al alza en condiciones patológicas, como en el cáncer y la inflamación (en contraste con la isoenzima PTGS1, que se expresa de forma ubicua). La regulación ascendente de la COX2 también se asocia con un aumento de la adhesión celular, cambios fenotípicos, resistencia a la apoptosis y angiogénesis tumoral. En las células cancerosas, la COX2 es un paso clave en la producción de prostaglandina E2 (PGE2), que desempeña importantes funciones en la modulación de la motilidad, la proliferación y la resistencia a la apoptosis. La COX2 es inhibida naturalmente por el calcitriol (la forma activa de la vitamina D). Los glucocorticoides trans-reprimen crónicamente la actividad del gen PTGS2 in vivo, en parte interfiriendo con el inicio y la elongación de la transcripción. La COX2 es un objetivo de los AINE, como la aspirina, que puede reducir el dolor y la hinchazón de la inflamación impulsada por la COX2.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Coii; Co x 2; COX-2; ciclooxigenasa; ciclooxigenasa 2; Ciclooxigenasa 2 b; ciclooxigenasa-2; citocromo c oxidasa polipéptido II; citocromo c oxidasa subunidad 2; citocromo c oxidasa subunidad II; glucocorticoides regulados por ciclooxigenasa inflamatoria; Gripghs; hCox-2; proteína indicadora asociada a la activación de macrófagos P71/73; citocromo c oxidasa II codificada mitocondrialmente; Mtco2; MT-CO2; PES-2; PGG/HS PGH sintasa 2; PGHS2; PGHS-2; PGHS-b; PHS II; PHS-2; Prostaglandina G/H sintasa 2; Prostaglandina H2 sintasa 2; Prostaglandina endoperóxido sintasa 2; prostaglandina endoperóxido sintasa 2 (prostaglandina G/H sintasa y ciclooxigenasa); Ptgs2; Tis10; proteína TIS10 |
| Intervalo del ensayo | De 1,2 a 300 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P35354 |
| Símbolo de gen | PTGS2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |