missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Contactin-6 (NP_055276) VersaClone cDNA
Descripción
The Human Contactin-6 (NP_055276) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Contactin-6, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Contactin-6 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | cDNA |
| génica | hContactin-6 |
| Número de acceso | NP_055276 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 3100bp |
| ID de gen (Entrez) | 27255 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |
For Research Use Only. Not for use in Humans.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?