missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Complement Component C5aR1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7194410
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18713827 25 μg 25 microgramos
18700517 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18713827

Marca: R&D Systems MAB36481SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Complement Component C5aR1 Monoclonal specifically detects Complement Component C5aR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement Component C5aR1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 347234
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunocytochemistry 5-25 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P21730
Alias de gen C5A, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5aR, C5a-R, C5AR1, C5ARC5a anaphylatoxin receptor, C5R1C5a ligand, CD88, CD88 antigen, complement component 5 receptor 1, complement component 5 receptor 1 (C5a ligand), complement component 5a receptor 1, Complement Component C5a R1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Complement Component C5aR1, Met1-Val350, Accession # P21730
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 728
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.