missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human COMMD1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18180911
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18180911 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18180911

Marca: R&D Systems MAB7526

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

COMMD1 Monoclonal specifically detects COMMD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COMMD1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 762203
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.2 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q8N668
Alias de gen C2orf5, COMM domain-containing protein 1, copper metabolism (Murr1) domain containing 1, copper metabolism gene MURR1, MGC27155, MURR1, MURR1chromosome 2 open reading frame 5 (MURR1), Protein Murr1
Símbolos de los genes COMMD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human COMMD1 Ser37-Ser135 Accession # Q8N668
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 150684
Especificidad de la prueba Detects human COMMD1 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) Attractin or rhCaspr1 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.