missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Collagen XXIII alpha 1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18777178
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18777178 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18777178

Marca: R&D Systems MAB4165SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Collagen XXIII alpha 1 Monoclonal specifically detects Collagen XXIII alpha 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Collagen XXIII alpha 1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 468642
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_775736
Alias de gen COL23A1, collagen alpha-1(XXIII) chain, collagen, type XXIII, alpha 1, DKFZp434K0621, procollagen, type XXIII, alpha 1
Símbolos de los genes COL23A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Collagen XXIII alpha 1 Glu111-Lys540 Accession # NP_775736
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91522
Especificidad de la prueba Detects human Collagen XXIII alpha 1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, 50% cross-reactivity with recombinant human Collagen XXV alpha 1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.