missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Collagen IV alpha 1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18749038
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18749038 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18749038

Marca: R&D Systems MAB6308SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Collagen IV alpha 1 Monoclonal specifically detects Collagen IV alpha 1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Collagen IV alpha 1
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 577238
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P02462
Alias de gen alpha-1 chain, arresten, COL4A1, COL4A1 NC1 domain, collagen alpha-1(IV) chain, collagen IV, alpha-1 polypeptide, collagen, type IV, alpha 1, Collagen-4, EC 3.4.23, EC 6.3.1.2
Símbolos de los genes COL4A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Collagen IV alpha 1 Ser1441-Thr1669 Accession # P02462
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1282
Especificidad de la prueba Detects human Collagen IV alpha 1 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human Collagen I alpha 1, III alpha 1, XIII alpha 1v4, XXIII alpha 1, or recombinant mouse Collagen XXV alpha 1 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.