Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de COCO humano
Descripción
El COCO humano cuantifica el COCO humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la COCO humana natural y recombinante.
Este gen codifica un miembro de la familia de antagonistas de la BMP (proteína morfogénica del hueso). Al igual que las BMP, los antagonistas de las BMP contienen nudos de cistina y suelen formar homo y heterodímeros. La subfamilia CAN (cerberus y dan) de antagonistas de la BMP, a la que pertenece este gen, se caracteriza por un nudo de cistina C-terminal con un anillo de ocho miembros. El efecto antagónico de la proteína secretada codificada por este gen se debe probablemente a su unión directa a las proteínas BMP. Como antagonista de la BMP, este gen puede desempeñar un papel en la regulación de la organogénesis, el patrón corporal y la diferenciación de los tejidos. En el ratón, se ha demostrado que esta proteína se une a Nodal y que inhibe la vía de señalización de Nodal, que modela la asimetría corporal izquierda/derecha.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Cer2; CER2CRL2; cerberus 2; Similar a Cerberus 2; similar a Cerberus 2; Proteína similar a Cerberus 2; CERL2; Cerl-2; Cerr2; CKTSF1B3; CKTSF1B3MGC126849; COCO; CRL2; superfamilia de nudos cisteína 1, antagonista BMP 3; miembro de la familia de antagonistas BMP del dominio DAN 5; miembro de la familia de dominios DAN 5; miembro de la familia de dominios DAN 5, antagonista BMP; familia de dominios DAN, miembro 5; DAND5; DANTE; Dte; FLJ38607; GREM3; GREM3cerberus 2; Gremlin-3; MGC126849; SP1 |
| Intervalo del ensayo | de 0,2 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q8N907 |
| Símbolo de gen | DAND5 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |