Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de COCO humano
Código de producto. 17134869
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17134869 5 x 96 pruebas cada uno
17194393 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17134869
Marca: Invitrogen™ EH120RBX5
ELISA
El COCO humano cuantifica el COCO humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la COCO humana natural y recombinante.
Este gen codifica un miembro de la familia de antagonistas de la BMP (proteína morfogénica del hueso). Al igual que las BMP, los antagonistas de las BMP contienen nudos de cistina y suelen formar homo y heterodímeros. La subfamilia CAN (cerberus y dan) de antagonistas de la BMP, a la que pertenece este gen, se caracteriza por un nudo de cistina C-terminal con un anillo de ocho miembros. El efecto antagónico de la proteína secretada codificada por este gen se debe probablemente a su unión directa a las proteínas BMP. Como antagonista de la BMP, este gen puede desempeñar un papel en la regulación de la organogénesis, el patrón corporal y la diferenciación de los tejidos. En el ratón, se ha demostrado que esta proteína se une a Nodal y que inhibe la vía de señalización de Nodal, que modela la asimetría corporal izquierda/derecha.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Cer2; CER2CRL2; cerberus 2; Similar a Cerberus 2; similar a Cerberus 2; Proteína similar a Cerberus 2; CERL2; Cerl-2; Cerr2; CKTSF1B3; CKTSF1B3MGC126849; COCO; CRL2; superfamilia de nudos cisteína 1, antagonista BMP 3; miembro de la familia de antagonistas BMP del dominio DAN 5; miembro de la familia de dominios DAN 5; miembro de la familia de dominios DAN 5, antagonista BMP; familia de dominios DAN, miembro 5; DAND5; DANTE; Dte; FLJ38607; GREM3; GREM3cerberus 2; Gremlin-3; MGC126849; SP1
Intervalo del ensayo de 0,2 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q8N907
Símbolo de gen DAND5
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo DAND5
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min