Learn More
Invitrogen™ Human Coagulation Factor XI ELISA Kit
Código de producto. 17104869
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17104869 5 x 96 pruebas cada uno
17894060 10 × 96 pruebas paquete de 10
17164393 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17104869 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH118RBX5
ELISA
Human Coagulation Factor XI quantitates human Coagulation Factor XI in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Coagulation Factor XI.
Este gen codifica el factor XI de coagulación de la cascada de coagulación sanguínea. Esta proteína está presente en el plasma como un cimogen, que es una enzima de coagulación plasmática única porque existe como un homodímero que consiste en dos cadenas de polipéptidos idénticas vinculadas por enlaces disulfuro. Durante la activación del factor XI de plasma, un enlace de péptidos interno se divide por el factor XIIa (o XII) en cada una de las dos cadenas, lo que resulta en el factor XIa activado, una proteasa de serina compuesta de dos cadenas pesadas y dos ligeras unidas por enlaces disulfuro. Este factor XI de plasma activado desencadena la fase media de la vía intrigíaca de coagulación sanguínea mediante la activación del factor IX. Los defectos en este factor llevan al síndrome de Rosenthal, una anomalía de coagulación de la sangre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 1600027G01Rik; AI503996; Cf11; factor de coagulación XI; factor de coagulación XIa cadena pesada; factor de coagulación XIa cadena ligera; F11; FXI; LRRGT00086; antecedente de tromboplastina plasmática; PTA
Intervalo del ensayo De 10 a 2500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 10 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P03951
Símbolo de gen F11
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Factor XI
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min